Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylorange
Artikelnummer. 11488227
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11488227
Marke: Thermo Scientific Chemicals A17604.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327.334 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methylorange ist ein pH-Indikator, der bei Titrationen für Säuren verwendet wird. Es wird auch für die histologische Mikroskopie verwendet. Darüber hinaus wird es als Gegenfärbung zu Kristallviolett in Färbungen von Pollenschläuchen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Teilweise in heißem Wasser löslich. Schwer in kaltem Wasser und Pyrimidin löslich. Unlöslich in Äther und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 547-58-0
Summenformel C14H14N3NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 327.334
MDL-Nummer MFCD00007502
InChI-Schlüssel STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Orange 52; C.I. 13025
PubChem CID 23673835
IUPAC-Name Natrium;4-[4-(Dimethylamino)Phenyl]Diazenyl]Benzolsulfonat
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Orange
Schmelzpunkt >300°C
UN-Nummer UN3143
Beilstein 4732884
Merck Index 14,6105
Formelmasse 327.34
Geruch Weak, Characteristic
pH 6.5
Menge 100 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Orange, ACS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: C.I. Acid Orange 52