Learn More
Methylorange-Indikator
Artikelnummer. 10366032
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Konzentration:
2 g/L in water indicator solution
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. Menge Konzentration unitSize
10366032 1 l 2 g/L in water indicator solution 1 Liter
1 options
Artikelnummer. 10366032
Marke: Chem-Lab CL06.1309.1000