Learn More
Methylorange-Indikator, Reag. Ph. Eur., Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1.50 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methylorange |
| Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. |
| UN-Nummer | UN3143 |
| Beilstein | 4732884 |
| Formelmasse | 327.33 mol |
| Verpackung | Glasflasche |
| Eignung | Entspricht der Empfindlichkeit |
| Visuelles Übergangsintervall | 3.0 bis 4.4 |
| Farbe | Orange |
| pH | 3.0 bis 4.4 (rosa bis gelb) |
| Mehr anzeigen |