Learn More
Methylorange Kontrollierter Indikator 0.1 % Alkohollösung, Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- Titrant, Standardtitrant, Standardlösung, Standardlösung, Referenzstandard, Referenzmaterial
- Für manuelle Titrationen verändert das Indikator-Titrationsmittel oder Analyt seine Farbe, und diese Farbänderung bei weitem die wichtigste Methode zur Endpunktdetektion.
- Diese qualitativ hochwertige Indikatorlösung erleichtert die Endpunktdetektion auf klare und eindeutige Weise und ist für die präzise manuelle Titrimetrie unerlässlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Genauigkeit ± 0.1 % |
| Verpackung | HDPE-Flasche GL45 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 0.1% |
| Verfahren | Farbwechsel bei Titration und Analyse, Analyte Color Change |
| Menge | 500 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- SCREENED METHYL ORANGE INDICATOR SOLUTION
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethyl alcohol, Methyl Orange