Learn More
Methylorange-Lösung, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methylorange-Lösung |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 4732884 |
| Formelmasse | 327.33 mol |
| Reinheit (%) | 0.10 % |
| Menge | 1 l |
| Flammpunkt | 39 °C (102.2 °F) |