Learn More
Alfa Aesar™ Methylorotat, 97 %
Artikelnummer. 15401519
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15401519 1 g 1 Gramm
15411519 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15401519 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H64351.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 6153-44-2
Summenformel C6H6N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 170.12
MDL-Nummer MFCD00010564
InChI-Schlüssel UUTDWTOZAWFKFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl orotate, orotic acid methyl ester, methyl 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate, unii-41c6ifg4mq, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-, methyl ester, 6-carbomethyoxyuracil, 41c6ifg4mq, methyl 2,6-dihydroxypyrimidine-4-carboxylate, methyl 2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-4-carboxylate
PubChem CID 80257
IUPAC-Name Methyl-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-6-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl orotate
Schmelzpunkt 240°C to 244°C
Farbe Gelb
Menge 1 g
Beilstein 881031
Merck Index 14,6876
Formelmasse 170.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver