Learn More
Methylorotat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3779167 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10104840
Marke: Thermo Scientific Acros 208780250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 6153-44-2 | C6H6N2O4 | 170.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6153-44-2
Summenformel C6H6N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 170.12
MDL-Nummer MFCD00010564
InChI-Schlüssel UUTDWTOZAWFKFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl orotate, orotic acid methyl ester, methyl 2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate, unii-41c6ifg4mq, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-, methyl ester, 6-carbomethyoxyuracil, 41c6ifg4mq, methyl 2,6-dihydroxypyrimidine-4-carboxylate, methyl 2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 2,6-dioxo-1,3-dihydropyrimidine-4-carboxylate
PubChem CID 80257
IUPAC-Name Methyl 2,4-Dioxo-1H-Pyrimidin-6-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl orotate
Schmelzpunkt 244°C
Farbe Braun oder Weiß bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 25, 254
Merck Index 15, 6972
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 1n nh4oh
Formelmasse 170.12
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver