missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyloxalylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7046138
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11377996

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13258.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 5781-53-3 | C3H3ClO3 | 122.504 g/mol

Methyl oxalyl chloride is used as a synthetic reagent. It serves as a reagent in the synthesis of fused coumarins, substituted isoxazoles and heterocycles. Further, it is used in intramolecular Wittig reactions, and iron-mediated cleavage of C-C bonds.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Methyloxalylchlorid wird als synthetisches Reagenz verwendet. Dient als Reagenz bei der Synthese von kondensierten Cumarinen, substituierten Isoxazolen und Heterozyklen. Wird darüber hinaus in intramolekularen Wittig-Reaktionen und eisenvermittelter Abspaltung von C-C-Bindungen verwendet.

Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unverträglich mit Wasser, Oxidationsmitteln, Alkoholen und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5781-53-3
Summenformel C3H3ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 122.504
MDL-Nummer MFCD00000705
InChI-Schlüssel ZXUQEPZWVQIOJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl oxalyl chloride, methyl chloroglyoxylate, methyl chlorooxoacetate, chloroglyoxylic acid methyl ester, acetic acid, chlorooxo-, methyl ester, methyl chlorocarbonyl formate, methyloxalylchloride, methyl chloro oxo acetate, methylchlorooxoacetate, methyl 2-chloro-2-oxo-acetate
PubChem CID 79846
IUPAC-Name Methyl-2-chlor-2-oxoacetat
SMILES COC(=O)C(=O)Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl oxalyl chloride
Dichte 1.332
Siedepunkt 115°C to 118°C
Flammpunkt 46°C (114°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.419
Menge 5 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 1071541
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 122.51
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt