Learn More
Methylparahydroxybenzoat, LoGiCal
Product Code. 30458059
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Unit Size:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30458059 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30458059 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR0431.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 99-76-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl Parahydroxybenzoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H8 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Methyl 4-Hydroxybenzoate, Methyl Parahydroxybenzoate, Nifuroxazide Imp. B (EP), Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Methyl Paraben, Methylparaben, SKF-4382, Methyl Parahydroxybenzoate, Nipagin, Methyl Paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-methyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Methyl Salicylate Impurity C, Nifuroxazide Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES COC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-Name Methyl 4-Hydroxybenzoat
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Menge 10 mg
Formelmasse 152,0473 g/mol