Learn More
Methylparahydroxybenzoat, Mikromol™
Beschreibung
Methylparahydroxybenzoat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl Parahydroxybenzoate |
| CAS | 99-76-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Methyl Parahydroxybenzoate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H8 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Methyl 4-Hydroxybenzoate, Methyl Parahydroxybenzoate, Nifuroxazide Imp. B (EP), Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Methyl Paraben, Methylparaben, SKF-4382, Methyl Parahydroxybenzoate, Nipagin, Methyl Paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-methyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Methyl Salicylate Impurity C, Nifuroxazide Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-Name | Methyl 4-Hydroxybenzoat |
| Mehr anzeigen |