Learn More
Methyl Parathion-d6 (dimethyl-d6), CDN
Artikelnummer. 30319073
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30319073
Marke: CDN CDND42890.05G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Parathion-methylD6(dimethylD6)
CAS 96740-32-8
Summenformel C8 2H6 H4 N O5 P S
Menge 0.05 g
Synonym Parathion-methyl D6 (dimethyl D6), Phosphorothioic acid, O,O-di(methyl-d3) O-(4-nitrophenyl) ester (9 CI)
InChI-Formel InChI=1 S/C8H10NO5PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])OC([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name (4-nitrophenoxy)-sulfanylidene-bis(trideuteriomethoxy)-λ^{5}-phosphane
Molekulargewicht (g/mol) 269.24
Formelmasse 269.0394 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 95% Chemical Purity