Learn More
Methylpentafluorbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10247660 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10247660 5 g 5 Gramm
15539343 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10247660
Marke: Thermo Scientific Acros 312260050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 36629-42-2 | C8H3F5O2 | 226.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36629-42-2
Summenformel C8H3F5O2
Molekulargewicht (g/mol) 226.10
MDL-Nummer MFCD00012172
InChI-Schlüssel UXJRQNXHCZKHRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pentafluorobenzoate, pentafluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, pentafluoro-, methyl ester, benzoic acid,2,3,4,5,6-pentafluoro-, methyl ester, methylpentafluorobenzoate, methyl perfluorobenzoate, acmc-209inq, methyl pentafluorbenzoate, perfluorobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 606853
IUPAC-Name methyl 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl pentafluorobenzoate
Dichte 1.5300g/mL
Siedepunkt 87.0°C to 88.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F5C6CO2CH3
Brechungsindex 1.4300 to 1.4320
Menge 5 g
Relative Dichte 1.53
Formelmasse 226.1
Reinheit (%) 99%