Learn More
Methylperfluorhexanoat, TRC
Artikelnummer. 30474414
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474414 100 mg 100 Milligramm
30471661 50 mg 50 Milligramm
30470812 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474414 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM219510100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 424-18-0
Summenformel C7H3O2F11
Molekulargewicht (g/mol) 328.07
Synonym Hexanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluoro-, methyl ester (ACI), Hexanoic acid, undecafluoro-, methyl ester (8CI, 9CI), Methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoate (ACI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluorohexanoic acid methyl ester, Methyl perfluorohexanoate, Methyl undecafluorohexanoate, Methyl perfluorohexanoate, Perfluorohexanoic acid-methyl ester, Hexanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluoro-, methyl ester (ACI), Hexanoic acid, undecafluoro-, methyl ester (8CI, 9CI), Methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoate (ACI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluorohexanoic acid methyl ester, Methyl perfluorohexanoate, Methyl undecafluorohexanoate, Methyl perfluorohexanoate, Perfluorohexanoic acid-methyl ester
IUPAC-Name Methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorhexanoat
SMILES COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Perfluorohexanoate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H3F11O2/c1-20-2(19)3(8,9)4(10,11)5(12,13)6(14,15)7(16,17)18/h1H3
Formelmasse 327.9957