Learn More
Methylphenylsulfoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10276011 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10276011 5 g Glasflasche 5 Gramm
10653542 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10276011 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 352120050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1193-82-4 | C7H8OS | 140.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1193-82-4
Summenformel C7H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 140.21
MDL-Nummer MFCD00002088
InChI-Schlüssel JXTGICXCHWMCPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl phenyl sulfoxide, methylsulfinyl benzene, thioanisole s-oxide, phenyl methyl sulfoxide, sulfoxide, methyl phenyl, benzene, methylsulfinyl, methanesulfinylbenzene, methylphenylsulfoxide, methylsulphinyl benzene
PubChem CID 14516
IUPAC-Name Methylsulfinylbenzol
SMILES CS(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl phenyl sulfoxide
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 34°C to 36°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 92°C to 94°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt 86°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5SOCH3
Brechungsindex 1.5775
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble (20°C)
Formelmasse 140.21
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristalline Masse mit niedrigem Schmelzpunkt