Learn More
Phenylacetat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10706361 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10706361 5 mL -
10664812 250 mL 250 Milliliter
10453955 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10706361 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 148440050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 101-41-7 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-41-7
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
InChI-Schlüssel CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Methyl-2-Phenylacetat
SMILES COC(=O)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl phenylacetate
Dichte 1.0670 g/mL
Siedepunkt 220.0°C
Flammpunkt 95°C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CO2CH3
Brechungsindex 1.5060 to 1.5080
Menge 5 mL
Beilstein 09, 434
Merck Index 15, 7380
Relative Dichte 1.067
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 150.18