Learn More
Methylphenylpropiolat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490428 5 g 5 Gramm
11400438 25 g 25 Gramm
11410438 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24587.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4891-38-7 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4891-38-7
Summenformel C10H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.172
MDL-Nummer MFCD00041685
InChI-Schlüssel JFGWPXKGINUNDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl phenylpropiolate, methyl 3-phenylpropiolate, phenylpropynoic acid methyl ester, 2-propynoic acid, 3-phenyl-, methyl ester, methyl phenylpropargylate, phenylpropiolic acid methyl ester, propiolic acid, 3-phenyl-, methyl ester, methylphenylpropalate, propiolic acid, phenyl-, methyl ester, methyl phenylpropynoate
PubChem CID 138378
IUPAC-Name Methyl3-phenylprop-2-inoat
SMILES COC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl phenylpropiolate
Dichte 1.083
Siedepunkt 109°C to 110°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel C6H5C≡CCO2CH3
Brechungsindex 1.562
Menge 5 g
Beilstein 472813
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 97%