Learn More
Methylpicolinat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10391920 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10391920 100 g 100 Gramm
10179839 5 g 5 Gramm
10687410 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10391920
Marke: Thermo Scientific Acros 438141000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2459-07-6 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7-6-2459
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
InChI-Schlüssel NMMIHXMBOZYNET-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl picolinate
Schmelzpunkt 14°C to 16°C
Farbe Weiß
Dichte 1.1370g/mL
Siedepunkt 95°C (1.0 hPa)
Flammpunkt 103°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Relative Dichte 1.137
Synonym methyl picolinate, 2-picolinic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, methyl 2-pyridinecarboxylate, picolinic acid, methyl ester, 2-carbomethoxypyridine, pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, picolinic acid methyl ester, methylpicolinate
IUPAC-Name Methylpyridin-2-Carboxylat
PubChem CID 75569
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl picolinate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.