Learn More
Methylkaliummalonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365679
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11365679 100 g 100 Gramm
11355679 25 g 25 Gramm
15419169 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11365679 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20429.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wirkt als Inhibitor bei der Proteinglykosylierung und der erweiterten Glykosylierung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methylkaliummalonat ist ein Protein-fortgeschrittener Glykosylierungshibitor.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38330-80-2
Summenformel C4H5KO4
Molekulargewicht (g/mol) 156.178
MDL-Nummer MFCD00014021
InChI-Schlüssel WWTULTKUWBKVGV-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, methyl potassium malonate, potassium methyl malonate, propanedioic acid, monomethyl ester, potassium salt, potassium monomethyl malonate, monomethyl malonate potassium salt, hydrogen methyl malonate potassium salt, monomethylpotassiummalonate, acmc-209vp4, ksc226a9d
PubChem CID 2724687
IUPAC-Name Kalium;3-Methoxy-3-Oxopropanoat
SMILES COC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl potassium malonate
Namenshinweis Hygroscopic
Schmelzpunkt ∽190°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 156.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver