Learn More
Methylpropiolat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11487786 100 g 100 Gramm
11467786 5 g 5 Gramm
11477786 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487786 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14743.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 922-67-8 | C4H4O2 | 84.074 g/mol
Methyl propiolate was used in the synthesis of polysubstituted 3-arylaminoacrylate and tetrahydropyrimidin-2-one derivatives. It was also used as a thiol derivatizing agent for capillary electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylpropiolat wurde bei der Synthese von polysubstituierten 3-Arylaminoacrylat- und Tetrahydropyrimidin-2-on-Derivaten verwendet. Wurde auch als Thiol-Derivatisierungsmittel für die Kapillarelektrophorese verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 922-67-8
Summenformel C4H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 84.074
MDL-Nummer MFCD00008572
InChI-Schlüssel IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl propiolate, methyl propynoate, 2-propynoic acid, methyl ester, propiolic acid, methyl ester, methyl acetylenecarboxylate, methyl ethynecarboxylate, propynoic acid, methyl ester, propynoic acid methyl ester, methyl propargylate, acetylenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 13536
IUPAC-Name Methylprop-2-inoat
SMILES COC(=O)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl propiolate
Dichte 1.016
Siedepunkt 98°C to 101°C
Flammpunkt 10°C (50°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.408
Menge 100 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 605462
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 84.07
Reinheit (%) 99%