Learn More
Methylpropionat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10295430 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10295430 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10021570 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295430 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 149052500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 554-12-1 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 554-12-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
MDL-Nummer MFCD00009306
InChI-Schlüssel RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl propionate, propanoic acid, methyl ester, methyl propylate, methylpropionate, propionic acid, methyl ester, propionate de methyle, propanoic acid methyl ester, fema number 2742, propionic acid methyl ester, methyl propionate natural
PubChem CID 11124
IUPAC-Name Methylpropanoat
SMILES CCC(=O)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl propionate
Namenshinweis 99+%
Azidität 1mg KOH/g max.
Schmelzpunkt -88°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9150g/mL
Siedepunkt 78°C to 79°C
Flammpunkt -2°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CO2CH3
Brechungsindex 1.377
Menge 250 mL
Beilstein 02, 239
Merck Index 15, 6185
Relative Dichte 0.915
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most common organic solvents
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit