Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyllila, 0.1 % w/v, wässrige Lösung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl Purple |
| CAS | 1340-02-9, 7732-18-5 |
| Prozentgehaltsbereich | 0.1% w/v aqueous solution |
| MDL-Nummer | MFCD00070843 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Methylviolett:0,1 %; Wasser:99,9% |
| Dampfdruck | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Menge | 1 l |
| Physikalische Form | Flüssig |