Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyllila, 0.1 % w/v, wässrige Lösung
Artikelnummer. p-4408663
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11386149
Marke: Thermo Scientific Chemicals 042753.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Übergangsintervall: pH 4.8 (violett) bis pH 5.4 (grün)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Purple
CAS 1340-02-9, 7732-18-5
Prozentgehaltsbereich 0.1% w/v aqueous solution
MDL-Nummer MFCD00070843
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Methylviolett:0,1 %; Wasser:99,9%
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Menge 500 ml
Physikalische Form Flüssig