Learn More
Methylpyrrol-2-Carboxylat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405768
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15405768 5 g 5 Gramm
15495758 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405768 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59437.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1193-62-0 | Molecular Formula: C6H7NO2 | Molecular Weight: 125.127 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird in der Medizin und als wichtiger Rohstoff und als Zwischenprodukt in der organischen Synthese, für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet. 
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Heizstoffen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1193-62-0
Summenformel C6H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 125.127
MDL-Nummer MFCD00817048
InChI-Schlüssel VONGYFFEWFJHNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pyrrole-2-carboxylate, methyl 2-pyrrolecarboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, methyl ester, unii-3beg2ck3lu, pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, methyl1h-pyrrole-2-carboxylate, 3beg2ck3lu, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid,methyl ester, pubchem9141, acmc-1bsa1
PubChem CID 136930
IUPAC-Name Methyl 1H-pyrrol-2-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl pyrrole-2-carboxylate
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) 97%