Learn More
Methylquinoxalin-6 -Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11492678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492678 1 g 1 Gramm
11402688 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492678 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16689.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23088-23-5
Summenformel C10H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.19
MDL-Nummer MFCD00102618
InChI-Schlüssel VFPWJISMXACHIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-quinoxalinecarboxylate, 6-quinoxalinecarboxylic acid, methyl ester, maybridge1_006081, acmc-1cnh9, methyl6-quinoxalinecarboxylate, methyl quinoxaline-7-carboxylate, 6-quinoxalinecarboxylic acid methyl ester, 6-quinoxalinecarboxylicacid, methyl ester, 6-quinoxalinecarboxylic acid methyl ester;
PubChem CID 2781239
IUPAC-Name Methyl-chinoxalin-6-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl quinoxaline-6-carboxylate
Schmelzpunkt 96°C to 99°C
Menge 1 g
Formelmasse 188.19
Reinheit (%) 98%