Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylrot, 0.1 % w/v, Lösung in Ethanol
Artikelnummer. p-7050570
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11338967
Marke: Thermo Scientific Chemicals 038698.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 74886-84-3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74886-84-3
MDL-Nummer MFCD00002425
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Red
Konzentration 0.1% w/v solution in ethanol
UN-Nummer UN1170
Formelmasse 269.3
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use