Learn More
Methylrot 1 g/l in Wasserindikatorlösung, Chem Lab
Artikelnummer. 11913343
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. 11913343
Marke: Chem-Lab CL06.1303.0250
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Farbe Rot
CAS 845-10-3
Siedepunkt 100°C
Schmelzpunkt 0°C
Konzentration 1 g/L
Dichte 1 g/mL
Molekulargewicht (g/mol) 291.28
Verpackung Polyethylen
pH 4.4 to 6.2
Menge 250 ml
Physikalische Form Flüssig