Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylrothydrochlorid, ACS-Reagenz
Artikelnummer. p-167657 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10206011
Marke: Thermo Scientific Chemicals 339320250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 63451-28-5 | C15H16ClN3O2 | 305.762 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63451-28-5
Summenformel C15H16ClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 305.762
MDL-Nummer MFCD00012614
InChI-Schlüssel ICTWKXAVJAHRMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid hydrochloride, C.I. 13020
PubChem CID 113227
IUPAC-Name 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoesäure;hydrochlorid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Red hydrochloride
Klarheit Passes Test
Strukturformel (CH3)2NC6H4NNC6H4COOH·HCl
Beilstein 16, 329
Merck Index 15, 6192
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 305.76
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Farbe Schwarz bis blau
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver