Learn More
Methylrot-Indikator, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15623830
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15623830 100 g Glasflasche 100 Gramm
15633830 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15623830 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 32654100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Reag. Ph. Eur., Säure-Basen-Indikator
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 493-52-7
Summenformel C15H15N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 269.304
MDL-Nummer MFCD00002425
InChI-Schlüssel CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 2
PubChem CID 10303
IUPAC-Name 2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]diazenyl]Benzoesäure
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylrot
Schmelzpunkt 179 °C bis 182 °C
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Strukturformel CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 750102
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 269.3 mol
Verpackung Glasflasche
Eignung Entspricht der Empfindlichkeit
Visuelles Übergangsintervall 4.4 bis 6.0
Dichte 0.989 g/cm3
Farbe Violett
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver