Learn More
Methylrot-Methylenblau-Gemisch, Indikator, Chem Lab™
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | -117 °C |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
| Geruch | Alkoholisch |
| Farbe | Grün |
| Menge | 100 ml |
| Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Methyl red - Methylene blue Mix indicator
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Methyl red