Learn More
Methylrotlösung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11494699 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494699 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11494699 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. 1055102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.96 €
    50.24 € / 100 Milliliter
    Sparen 4.72 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird in sauren Lösungen rot und wird im MR-Test verwendet, um das Vorhandensein von Bakterien zu identifizieren. Methylrotlösung, EP-Gütegrad, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige Lösung mit50 mg Methylrot pro100 ml. Hergestellt gemäß Europ. Arzneibuch Pharm. Kapitel 4 (4.1.1 ) und in einer ISO 9001-konformen Einrichtung aufbereitet.
Methylrot ist ein Azofarbstoff und pH-Indikator, der bei vorhandenen Säurelösungen farbig wird (rot bei pH-Werten von <4.4, gelb bei pH-Werten von >6.2, orangefarben dazwischen). Er wird insbesondere im MR-Test zur Identifizierung von enterischen Bakterien verwendet, die während des Glukosestoffwechsels (Fermentation) stabile Säuren produzieren.
  • Zubereitet durch Mischen von 50 g Methylrot in einer Mischung aus 1.86 ml 0.1M-Natriumhydroxid und 50 ml Ethanol und Verdünnen auf 100 ml mit Wasser
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) Richtlinien
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Gebrauchsfertiges Reagenz, spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Vorbereiten präziser volumetrischer Lösungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoesäure
CAS 493-52-7, 1310-73-2, 64-17-5, 7732-18-5
Konzentration 50 mg Methylrot pro 100 ml
Verpackung Manipulationssicher
Summenformel C15H15N3O2
Analysenzertifikat Ja
pH-Farbindikatoren Rot: pH <4,4
Gelb: pH >6,2
Orange: pH 4,4 – 6,2
Lösungsmittel oder Matrix Natriumhydroxid, Alkohol und Wasser
Farbindex Nr. 13020
Synonym C.I. Säurenrot 2, 2-(4-Dimethylamino-phenylazo)benzoesäure
Farbe Rot
Menge 100 ml
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 269,3 g/mol
Güte Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • METHYL RED SOLUTION
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol