Learn More
Methylrotlösung, Solstice
Artikelnummer. 15653860
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15653860 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15653860 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 32941100ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.02 €
    65.09 € / 100 Milliliter
    Sparen 10.93 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Säure-Basen-Indikator
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Methylrotlösung
CAS 493-52-7
Summenformel C15H15N3O2
MDL-Nummer MFCD00002425
UN-Nummer 1170
Beilstein 1843037
Menge 100 ml
InChI-Schlüssel CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
IUPAC-Name 2-[[4-(Dimethylamino)phenyl]diazenyl]Benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 269.304
PubChem CID 10303
Formelmasse 269,3 g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl Red solution
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol