Learn More
Methyl (S)-(+)-2-Oxopyrrolidin-5-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15489058 5 g 5 Gramm
15487546 25 g 25 Gramm
15497546 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15489058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62543.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4931-66-2 | C17H14F3N3S2 | 381.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4931-66-2
Summenformel C17H14F3N3S2
Molekulargewicht (g/mol) 381.44
MDL-Nummer MFCD00080931
InChI-Schlüssel JLGLYOGXDCENSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl l-pyroglutamate, methyl s-+-2-pyrrolidone-5-carboxylate, l-pyroglutamic acid methyl ester, methyl pyroglutamate, methyl 5-oxo-l-prolinate, s-methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, proline, 5-oxo-, methyl ester, methyl 2s-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, h-pyr-ome, s-+-methyl 2-pyrrolidone-5-carboxylate
PubChem CID 78646
IUPAC-Name Methyl-(2S)-5-oxopyrrolidin-2-carboxylat
SMILES CN=C(NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)SCC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl (S)-(+)-2-oxopyrrolidine-5-carboxylate
Farbe Gelb
Dichte 1.226 g/mL
Siedepunkt 90°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.486
Menge 5 g
Formelmasse 143.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit