Learn More
Methyl-(S)-(+)-3-Hydroxybutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384376
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11384376 25 g 25 Gramm
11364376 1 g -
11374376 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384376 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19996.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 53562-86-0 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyl (S)-(+)-3-Hydroxybutyrat dient als optisch aktives Ausgangsmaterial für die organische Synthese. Wird auch bei der Herstellung von (-)-Methylelenolat verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53562-86-0
Summenformel C5H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 118.13
MDL-Nummer MFCD00064461
InChI-Schlüssel LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl s-+-3-hydroxybutyrate, s-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl s-3-hydroxybutyrate, s-3-hydroxybutanoic acid methyl ester, unii-g10281a5ah, methyl 3s-3-hydroxybutanoate, butanoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, 3s, methyl-s-3-hydroxybutyrate, s-+-3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester, s-3-hydroxybutyric acid methyl ester
PubChem CID 6950307
IUPAC-Name Methyl-(3S)-3-ydroxybutanoat
SMILES COC(=O)CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
Dichte 1.055
Siedepunkt 56°C to 58°C (11 mmHg)
Flammpunkt 73°C (163°F)
Brechungsindex 1.422
Menge 25 g
Beilstein 1720583
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Optische Drehung +48.5° (c=1.3 in Chloroform)
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) 98%