Learn More
Methyl-(S)-(+)-3-Hydroxybutyrat, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10387701 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10387701 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10387701 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 343860010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
Namenshinweis 99%
CAS 53562-86-0
Farbe Farblos
Dichte 1.0550g/mL
Siedepunkt 63°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H10O3
Brechungsindex 1.4190 to 1.422
MDL-Nummer MFCD00064461
Menge 1 g
Relative Dichte 1.055
Spezifischer Drehzustand +21.5° (20°C c=neat)
Spezifische Drehung + 21.5
Synonym methyl s-+-3-hydroxybutyrate, s-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl s-3-hydroxybutyrate, s-3-hydroxybutanoic acid methyl ester, unii-g10281a5ah, methyl 3s-3-hydroxybutanoate, butanoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, 3s, methyl-s-3-hydroxybutyrate, s-+-3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester, s-3-hydroxybutyric acid methyl ester
InChI-Schlüssel LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYNA-N
SMILES COC(=O)CC(C)O
IUPAC-Name Methyl-(3S)-3-ydroxybutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 118.13
PubChem CID 6950307
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke