Learn More
Methyl(S)-Pyroglutamat, TRC
Artikelnummer. 30470916
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30470916 1 g 1 Gramm
30465033 5 g 5 Gramm
30466330 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30470916 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3259481G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4931-66-2
Summenformel C6 H9 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 143.14
IUPAC-Name Methyl-(2S)-5-oxopyrrolidin-2-carboxylat
SMILES COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl (S)-Pyroglutamate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(8)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Formelmasse 143.0582