Learn More
Methylsalicylat-β-DO-Glucuronid-Triacetat-Methylester, TRC
Artikelnummer. 30466459
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30466459 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466459 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32659010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Salicylate beta-D-O-Glucuronide Triacetate Methyl Ester
CAS 101231-54-3
Summenformel C21H24O12
Menge 10 mg
Synonym 2-(Methoxycarbonyl)phenyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Methyl Triacetate Ester, O-carboxyphenyl beta-D-Glucopyranosiduronic alphacid Triacetate Dimethyl Ester.
InChI-Formel InChI=1S/C21H24O12/c1-10(22)29-15-16(30-11(2)23)18(31-12(3)24)21(33-17(15)20(26)28-5)32-14-9-7-6-8-13(14)19(25)27-4/h6-9,15-18,21H,1-5H3/t15-,16-,17-,18+,21+/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2C(=O)OC)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC-Name Methyl-(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-Triacetyloxy-6-(2-methoxycarbonylphenoxy)oxan-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 468.41
Formelmasse 468.1268