Learn More
Macherey-Nagel™ Methyl-Sil-desaktivierte Kapillarsäule
Artikelnummer. 10216711 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10216711 10 m 0,32 mm 1 Stück
10420132 25 m 0,32 mm 1 Stück
10409361 10 m 0,25 mm 1 Stück
10092981 25 m 0,25 mm 1 Stück
10526341 10 m 0,53 mm 1 Stück
10546511 25 m 0,53 mm 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 10216711
Marke: Macherey-Nagel™ 723346.10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,5 mm
Typ Deaktivierte Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,32 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung von Kapillarsäulen
Temperaturbereich 320 °C
Länge (metrisch) 10 m
Menge Je 1