Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,8 mm |
| Typ | Deaktivierte Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,53 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorbereitung von Kapillarsäulen |
| Temperaturbereich | 320 °C |
| Länge (metrisch) | 10 m |
| Menge | Je 1 |