Learn More
Methylstearat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-6827164
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11420813 5 g 5 Gramm
11430813 25 g 25 Gramm
15292520 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11420813
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13265.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 112-61-8 | C19H38O2 | 298.511 g/mol
Methyl stearate is used as a nonionic surfactant, thereby enhancing the solubility of chemicals by dissociating aggregates and unfolding proteins. It is a fatty acid ester, which is used as an emulsifier and stabilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylstearat wird als nichtionisches Tensid verwendet, wodurch die Löslichkeit von Chemikalien durch Dissoziation von Aggregaten und Entfaltung von Proteinen verbessert wird. Es ist ein Fettsäureester, der als Emulgator und Stabilisator verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-61-8
Summenformel C19H38O2
Molekulargewicht (g/mol) 298.511
MDL-Nummer MFCD00009005
InChI-Schlüssel HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl stearate, octadecanoic acid, methyl ester, stearic acid methyl ester, metholene 2218, kemester 9718, methyl n-octadecanoate, stearic acid, methyl ester, kemester 9018, emery 2218, n-octadecanoic acid methyl ester
PubChem CID 8201
ChEBI CHEBI:69188
IUPAC-Name Methyloctadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Stearate
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Siedepunkt 180°C to 182 (4 mm)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 5 g
Beilstein 1786213
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formelmasse 298.51