Learn More
Methylstearat, Mischung aus Homologen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10523421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10523421 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10135900 2.5 kg Plastikeimer 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10523421 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 304220010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-61-8 | C19H38O2 | 298.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-61-8
Summenformel C19H38O2
Molekulargewicht (g/mol) 298.51
MDL-Nummer MFCD00009005
InChI-Schlüssel HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl stearate, octadecanoic acid, methyl ester, stearic acid methyl ester, metholene 2218, kemester 9718, methyl n-octadecanoate, stearic acid, methyl ester, kemester 9018, emery 2218, n-octadecanoic acid methyl ester
PubChem CID 8201
ChEBI CHEBI:69188
IUPAC-Name Methyloctadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl stearate
Azidität 1mg KOH/g max.
Schmelzpunkt 37.0°C to 39.0°C
Farbe Creme bis Weiß bis Gelb
Dichte 0.8360g/mL
Siedepunkt 215.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)16CO2CH3
Menge 1 kg
Verseifungszahl 186 to 192mg KOH/g
Merck Index 15,893
Relative Dichte 0.836
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol
Formelmasse 298.51
Physikalische Form Pasten