Learn More
Methylstearat, TRC
Artikelnummer. 30132534
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132534 10 g 10 Gramm
30010972 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132534 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32669010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-61-8
Summenformel C19 H38 O2
Molekulargewicht (g/mol) 298.5
Synonym Methyl Stearate, Octadecanoic acid, methyl ester, Stearic acid, methyl ester (6CI,8CI), Emery 2218, Esterol A, Exceparl MS, Kemester 9718, Methyl n-octadecanoate, Methyl octadecanoate, Methyl stearate, NSC 9418, Pastel M 180, Pastell M 180, n-Octadecanoic acid methyl ester
IUPAC-Name Methyloctadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Stearate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
Formelmasse 298.2872