Learn More
Methylsulfon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904561 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11904561 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10306820 5 g Glasflasche 5 Gramm
10655942 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11904561 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 127780025
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 67-71-0 | C2H6O2S | 94.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-71-0
Summenformel C2H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 94.13
MDL-Nummer MFCD00007566
InChI-Schlüssel HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfone, methyl sulfone, sulfonylbismethane, dimethylsulfone, dimethyl sulphone, methane, sulfonylbis, sulphonylbismethane, methylsulfone, methanesulfonylmethane, sulfonyldimethane
PubChem CID 6213
ChEBI CHEBI:9349
IUPAC-Name Methylsulfonylmethan
SMILES CS(C)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfone
Schmelzpunkt 107.0°C to 111.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 238.0°C
Flammpunkt 143°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)2SO2
Menge 2.5 kg
Formelmasse 94.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle