Learn More
Methylsulfoxid, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10276563 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10276563
Marke: Thermo Scientific Acros 390750025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18.4°C
Azidität 0.0002 meq/g max.
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 189.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt 87°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4770 to 1.4800
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (GC)
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Relative Dichte 1.1
Strukturformel (CH3)2SO
Viskosität 1.987 mPa.s (25°C)
Wasser 0.1% max.
Merck Index 15, 3285
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,acetone,chloroform,,diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) 99.5+%
Güte Analytisch