Learn More
Methylsulfoxid, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10563235 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10563235 1 L Glasflasche 1 Liter
10276563 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563235 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 390750010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.40 €
    76.65 € / 1 Liter
    Sparen 14.75 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18.4°C
Azidität 0.0002 meq/g max.
Dichte 1.1000g/mL
Menge 1 L
Flammpunkt 87°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4770 to 1.4800
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (GC)
Relative Dichte 1.1
Strukturformel (CH3)2SO
Viskosität 1.987 mPa.s (25°C)
Wasser 0.1% max.
Merck Index 15, 3285
Siedepunkt 189.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,acetone,chloroform,,diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) 99.5+%
Güte Analytisch