Learn More
Methylsulfoxid, 99.7 %, extra trocken über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10659643 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10659643 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10487172 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
10225631 1 L AcroSeal™ Glasflasche 1 Liter
10545111 2.5 L AcroSeal™ Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10659643 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 348445000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-68-5
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 78.13
MDL-Nummer MFCD00002089
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC-Name Methylsulfinylmethan
SMILES CS(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide
Schmelzpunkt 18.4°C
Farbe Braun bis Weiß
Hinweise zur Zersetzung >190°C
Dichte 1.1000g/mL
Menge 500 mL
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Pulver, Nadeln oder Kristalle
Brechungsindex 1.4770 to 1.4800
Prozentgehaltsbereich 99.7% min. (GC)
Relative Dichte 1.1
Strukturformel (CH3)2SO
Dampfdruck 0.55mbar at 20°C
Viskosität 1.987 mPa.s (25°C)
Wasser 0.005% Max.
Beilstein 01, IV, 1277
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Siedepunkt 189.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,acetone,chloroform,,diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Formelmasse 78.13
Reinheit (%) 99.7+%
Güte extra trocken, über Molekularsieb