Learn More
Methylsulfoxid, ≥99.8 %, für die Peptidsynthese, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Methyl sulfoxide |
| Schmelzpunkt | 18.4°C |
| Namenshinweis | For peptide synthesis |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.1000g/mL |
| Siedepunkt | 189.0°C |
| Menge | 500 mL |
| Flammpunkt | 87°C |
| Verpackung | Glasflasche |
| Physikalische Form | Flüssig bei 20° C |
| Show More |