Learn More
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, 99.9 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16397721 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
Verpackung:
Glasflasche
Septumflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
100 Milliliter
25 Milliliter
50 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
16397721 10 ml Septumflasche 10 Milliliter
10317300 10 ml Glasflasche 10 Milliliter
16328186 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10591801 50 ml Glasflasche 50 Milliliter
10626182 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 16397721 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 166290101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00 €
    108.00 € / 10 Milliliter
    Sparen 10.00 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2206-27-1
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 84.17
MDL-Nummer MFCD00002090
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym deuterated dmso, dimethylsulfoxide-d6, methanesulfinylmethyl hydrogen, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3,sulfinylbis-9ci, dimethyl-d6 sulfoxide, methane-d3, sulfinylbis, dmso-d6, dimethyl sulfoxide-d6, methane-d3-, sulfinylbis
PubChem CID 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.9 atom % D
Dichte 1,1900 g/mL
Deuterium (D) Min. 99,85%
Flammpunkt 88 °C
Verpackung Septumflasche
Relative Dichte 1,19
Viskosität 2,4 mPa.s (20 °C)
Wasser Max. 0,03 % (K.F.)
Menge 10 ml
Schmelzpunkt 20,2 °C
Siedepunkt 190,0 °C
Strukturformel (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
IUPAC-Name (²H₃)methansulfonyl(²H₃)methan
Formelmasse 84.18
Güte NMR