Learn More
Methylsulfoxid-d6 für NMR-Spektroskopie enthält 0,03 % TMS und 99,8 Atom-% D.
Artikelnummer. 10190512 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
25 mL
50 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
25 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10190512 10 ml Glasflasche 10 Milliliter
16338196 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10059041 50 ml Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10190512 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 360000100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.75 €
    64.80 € / 10 Milliliter
    Sparen 1.95 €
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 2206-27-1 | C2H6OS | 84,17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2206-27-1
Summenformel C2H6OS
Molekulargewicht (g/mol) 84.17
MDL-Nummer MFCD00002090
InChI-Schlüssel IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99.8 atom%D
Dichte 1,1900g/mL
Deuterium (D) Min. 99,75 %
Flammpunkt 88 °C
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1,19
Viskosität 2,4 mPa.s (20 °C)
Wasser Max. 0,03% (coulometrisch)
Menge 10 ml
Schmelzpunkt 20,2 °C
Siedepunkt 190,0 °C
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
IUPAC-Name Trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methan
Formelmasse 84.18
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke