Learn More
Methylsulfoxid-d6, für die NMR-Spektroskopie, verpackt in 0,75 ml Ampullen, 99,8 % Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16255880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
7,5 ml
Packungsgröße:
7.50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16255880 7,5 ml 7.50 Milliliter
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 16255880
Marke: Thermo Scientific Acros 464010075
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl sulfoxide-d6
Dichte 1,1900 g/mL
Flammpunkt 88 °C
Relative Dichte 1,1900
Viskosität 2,4 mPa.s (20 °C)
Menge 7,5 ml
Schmelzpunkt 20,2 °C
Siedepunkt 190,0 °C
CAS 2206-27-1
Summenformel C2D6OS
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
Molekulargewicht (g/mol) 84.18
Güte NMR