Learn More
Methyl-tert-Butylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488859
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 15488859
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07005.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methyltert-Butylacetat ist ein sauerstoffhaltiges Lösungsmittel, das allein oder in Mischungen für Beschichtungen, die industrielle Reinigung und die Oberflächenbehandlung verwendet wird. Wird als Zwischenprodukt zur Herstellung von Pharmazeutika, synthetischen Aromastoffen und anderen organischen Stoffen verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl tert-butylacetate
CAS 10250-48-3
Siedepunkt 126°C to 128°C
Flammpunkt 24°C (75°F)
Summenformel C7H14O2
Brechungsindex 1.3995
MDL-Nummer MFCD00043646
Menge 10 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1747895
Synonym methyl tert-butylacetate, methyl 3,3-dimethylbutyrate, butanoic acid, 3,3-dimethyl-, methyl ester, butyric acid, 3,3-dimethyl-, methyl ester, methyl t-butylacetate, acmc-1c3ge, methyl-tert-butyl acetate, 3,3-dimethylbutyric acid methyl ester, 3,3-dimethyl-butyric acid methyl ester
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
InChI-Schlüssel DXBOTVWRXLQVMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)CC(=O)OC
IUPAC-Name Methyl-3,3-dimethylbutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 130.187
PubChem CID 66298
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 98%